2'-Bromoacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
OR4339-100G OR4339-25G OR4339-5G
APOSOR4339-100GEA 550 SEK
APOSOR4339-100G APOSOR4339-25G APOSOR4339-5G
2'-Bromoacetanilide
2'-Bromoacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Smältpunkt: 96,5…100.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00099252
CAS nummer: 614-76-6