2-Brom-2-Metylpropan
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: tert-Butyl bromide
OR4337-500G OR4337-100G
APOSOR4337-500GEA 2850 SEK
APOSOR4337-500G APOSOR4337-100G
2-Brom-2-Metylpropan
2-Brom-2-Metylpropan
Formel: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Kokpunkt: 71…73 °C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000125
CAS nummer: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II