5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 530 SEK
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClN
Smältpunkt: 133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672948
CAS nummer: 57381-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III