3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 720 SEK
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrClNO₂
Smältpunkt: 171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458470
CAS nummer: 1072944-16-1