6-Nitroquinaldine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4322-25G OR4322-5G
APOSOR4322-25GEA 7925 SEK
APOSOR4322-25G APOSOR4322-5G
6-Nitroquinaldine 97%
6-Nitroquinaldine
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smältpunkt: 162…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051736
CAS nummer: 613-30-9