N-Boc-DL-alaninol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: tert-Butyl (1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, N-BOC-2-Amino-1-propanol
OR4313-1G OR4313-25G OR4313-5G
APOSOR4313-1GEA 600 SEK
APOSOR4313-1G APOSOR4313-25G APOSOR4313-5G
N-Boc-DL-alaninol 95%
N-Boc-DL-alaninol
Formel: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,2255 g/mol
Smältpunkt: 52…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973335
CAS nummer: 147252-84-4
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III