3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43-1G OR43-5G
APOSOR43-1GEA 1025 SEK
APOSOR43-1G APOSOR43-5G
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00973923
CAS nummer: 32332-98-2