4-Bromoanisole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4283-2.5KG OR4283-100G OR4283-500G
APOSOR4283-2.5KGEA 2925 SEK
APOSOR4283-2.5KG APOSOR4283-100G APOSOR4283-500G
4-Bromoanisole 99%
4-Bromoanisole
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Kokpunkt: 222…223 °C
Smältpunkt: 44478 °C
Densitet: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000097
CAS nummer: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable