2,5-Dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 210 SEK
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokpunkt: 190…191 °C
Smältpunkt: 59…62 °C
Flampunkt: 112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006239
CAS nummer: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2