2-Bromo-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 565 SEK
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Bromo-3-methylpyridine
2-Bromo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kokpunkt: 218…219 °C
Densitet: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00239380
CAS nummer: 3430-17-9