2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 295 SEK
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006313
CAS nummer: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5