4-Amino-3-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4266-1G OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA 260 SEK
APOSOR4266-1G APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodopyridine
4-Amino-3-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Smältpunkt: 95…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02663853
CAS nummer: 88511-27-7