2-Chloro-3-nitrothiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4235-1G OR4235-5G OR4235-250MG
APOSOR4235-1GEA 755 SEK
APOSOR4235-1G APOSOR4235-5G APOSOR4235-250MG
2-Chloro-3-nitrothiophene 98%
2-Chloro-3-nitrothiophene
Formel: C₄H₂ClNO₂S
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052159
CAS nummer: 5330-98-3