Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Pd(PPh3)4
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 325 SEK
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155,58 g/mol
Smältpunkt: 103…107 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010012
CAS nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9