Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42223-100G OR42223-25G OR42223-500G
APOSOR42223-100GEA 325 SEK
APOSOR42223-100G APOSOR42223-25G APOSOR42223-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Formel: C₆H₁₂O₃
Kokpunkt: 177…178 °C
Smältpunkt: –16 °C
Densitet: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009707
CAS nummer: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3