1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 775 SEK
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
Smältpunkt: 58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100437
CAS nummer: 16588-26-4