2-Bromo-5-nitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 755 SEK
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotoluene
2-Bromo-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smältpunkt: 76…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007281
CAS nummer: 7149-70-4