3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 175 SEK
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Formel: C6H5Br2N
MW: 250,9186 g/mol
Smältpunkt: 22…23 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00234159
CAS nummer: 38749-87-0