1,4-Diiodobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4220-100G OR4220-500G OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA 685 SEK
APOSOR4220-100G APOSOR4220-500G APOSOR4220-1KG
1,4-Diiodobenzene
1,4-Diiodobenzene
Formel: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Kokpunkt: 285 °C
Smältpunkt: 131…133 °C
Densitet: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001054
CAS nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2