8-Chloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42189-100G OR42189-25G
APOSOR42189-100GEA 5375 SEK
APOSOR42189-100G APOSOR42189-25G
8-Chloroquinoline 98%
8-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Kokpunkt: 288 °C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047618
CAS nummer: 611-33-6
EINECS: 210-265-6