5-Chloroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 855 SEK
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chloroquinoline
5-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Smältpunkt: 28…32 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00239413
CAS nummer: 635-27-8