3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 2850 SEK
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Smältpunkt: 46…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08460979
CAS nummer: 68206-04-2