2,4-Diiodo-1H-imidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42172-1G OR42172-2.5G OR42172-5G OR42172-10G
APOSOR42172-1GEA 2750 SEK
APOSOR42172-1G APOSOR42172-2.5G APOSOR42172-5G APOSOR42172-10G
2,4-Diiodo-1H-imidazole
2,4-Diiodo-1H-imidazole
Formel: C₃H₂I₂N₂
Smältpunkt: 184…186 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09800593
CAS nummer: 19198-80-2