4-Chloro-2-iodo-6-methylaniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR42163-1G OR42163-500MG OR42163-5G
APOSOR42163-1GEA 3450 SEK
APOSOR42163-1G APOSOR42163-500MG APOSOR42163-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylaniline 95+%
4-Chloro-2-iodo-6-methylaniline
Formel: C₇H₇CllN
Smältpunkt: 47…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16622764
CAS nummer: 69705-29-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III