(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
OR42150-100G OR42150-25G OR42150-5G
APOSOR42150-100GEA 7850 SEK
APOSOR42150-100G APOSOR42150-25G APOSOR42150-5G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Kokpunkt: 117…119 °C/0,4mmHg
Smältpunkt: 55 °C
Densitet: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798260
CAS nummer: 61278-21-5