2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 960 SEK
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O₂
MW: 208,0022 g/mol
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03265754
CAS nummer: 2897-43-0