3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR42139-100G OR42139-10G OR42139-25G
APOSOR42139-100GEA 4650 SEK
APOSOR42139-100G APOSOR42139-10G APOSOR42139-25G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Smältpunkt: 57…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368887
CAS nummer: 884495-39-0