1,3-Diiodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4213-100G OR4213-500G
APOSOR4213-100GEA 1475 SEK
APOSOR4213-100G APOSOR4213-500G
1,3-Diiodobenzene 98%
1,3-Diiodobenzene
Formel: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Smältpunkt: 33…37 °C
Densitet: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00041731
CAS nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1