4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42128-25G OR42128-5G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 1350 SEK
APOSOR42128-25G APOSOR42128-5G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,0100 g/mol
Kokpunkt: 281 °C
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11040194
CAS nummer: 78137-76-5