2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 210 SEK
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Smältpunkt: 245…247 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00093919
CAS nummer: 634-38-8