4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 2400 SEK
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00185562
CAS nummer: 29973-91-9