Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Cyanoacetylurethane
OR42047-1G OR42047-25G OR42047-5G
APOSOR42047-1GEA 175 SEK
APOSOR42047-1G APOSOR42047-25G APOSOR42047-5G
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate
Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Smältpunkt: 167…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001937
CAS nummer: 6629-04-5