6-Chloroquinoline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4203-25G OR4203-5G OR4203-100G
APOSOR4203-25GEA 1250 SEK
APOSOR4203-25G APOSOR4203-5G APOSOR4203-100G
6-Chloroquinoline 96%
6-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokpunkt: 126…127 °C/10mmHg
Smältpunkt: 40…43 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024024
CAS nummer: 612-57-7