(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR42023-100G OR42023-25G
APOSOR42023-100GEA 1500 SEK
APOSOR42023-100G APOSOR42023-25G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formel: C₉H₇N₃
Smältpunkt: 200…205 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005601
CAS nummer: 4414-88-4