Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
OR42013-1L OR42013-2.5L
APOSOR42013-1LEA 1125 SEK
APOSOR42013-1L APOSOR42013-2.5L
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) 98%
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokpunkt: 189…191 °C
Smältpunkt: –125 °C
Densitet: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 57,2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004130
CAS nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III