4-Methoxystyrene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42010-1G OR42010-5G
APOSOR42010-1GEA 345 SEK
APOSOR42010-1G APOSOR42010-5G
4-Methoxystyrene
4-Methoxystyrene
Formel: C₉H₁₀O
Kokpunkt: 41…42 °C/0,5mmHg
Densitet: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008619
CAS nummer: 637-69-4
EINECS: 211-298-9