2-Ethylpyrrole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Ethyl-1H-pyrrole
OR42007-1G OR42007-5G
APOSOR42007-1GEA 945 SEK
APOSOR42007-1G APOSOR42007-5G
2-Ethylpyrrole 98%
2-Ethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
MW: 95,15 g/mol
Kokpunkt: 164…165 °C/754mmHg
Densitet: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 62 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00060477
CAS nummer: 1551-06-0