Uracil-5-carboxaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-Formyluracil
OR4144-1G OR4144-250MG
APOSOR4144-1GEA 0 SEK
APOSOR4144-1G APOSOR4144-250MG
Uracil-5-carboxaldehyde 98%
Uracil-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,10 g/mol
Smältpunkt: >300 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00192185
CAS nummer: 1195-08-0