4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 1475 SEK
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01313390
CAS nummer: 204078-32-0