6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 2200 SEK
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
Smältpunkt: 25 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09607731
CAS nummer: 939986-65-9