4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR41149-1G OR41149-5G OR41149-25G
APOSOR41149-1GEA 290 SEK
APOSOR41149-1G APOSOR41149-5G APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 107…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226870
CAS nummer: 214342-63-9