Triphenylene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
OR41025-25G OR41025-5G OR41025-10G
APOSOR41025-25GEA 3775 SEK
APOSOR41025-25G APOSOR41025-5G APOSOR41025-10G
Triphenylene 97%
Triphenylene
Formel: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Kokpunkt: 438 °C
Smältpunkt: 195…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001108
CAS nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III