Methyl-3-nitrosalicylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 1300 SEK
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Methyl-3-nitrosalicylate
Methyl-3-nitrosalicylate
Formel: C₈H₇NO₅
Smältpunkt: 127…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272263
CAS nummer: 22621-41-6