3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR41006-1G
OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA
515
SEK
APOSOR41006-1G
APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₃ Smältpunkt: 153…161 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00016611 CAS nummer: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |