2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 3100 SEK
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215,86 g/mol
Smältpunkt: 215…223 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067894
CAS nummer: 16076-27-0