Isothiazole-3-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40803-250MG OR40803-100MG OR40803-1G
APOSOR40803-250MGEA 3075 SEK
APOSOR40803-250MG APOSOR40803-100MG APOSOR40803-1G
Isothiazole-3-carboxylic acid 97%
Isothiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Smältpunkt: 135…137 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09834765
CAS nummer: 4576-90-3