2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 825 SEK
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₃H₃BrN₂S
MW: 179,04 g/mol
Smältpunkt: 105…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00518965
CAS nummer: 54044-79-0