Dietanolamin 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,2'-Iminodietanol
OR40730-2.5KG OR40730-500G
APOSOR40730-2.5KGEA 1550 SEK
APOSOR40730-2.5KG APOSOR40730-500G
Dietanolamin 99%
Dietanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Kokpunkt: 268…270 °C
Smältpunkt: 28…30 °C
Densitet: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002843
CAS nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0