4-Bromo-o-anisaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
OR40709-10G OR40709-25G
APOSOR40709-10GEA 1100 SEK
APOSOR40709-10G APOSOR40709-25G
4-Bromo-o-anisaldehyde 98%
4-Bromo-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Smältpunkt: 67…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276823
CAS nummer: 43192-33-2