5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 175 SEK
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
MW: 310,9200 g/mol
Smältpunkt: 89…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779026
CAS nummer: 689291-89-2